Documenti fondamentali
CLS5580500
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
long
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type Snap cap
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5580-500
Corning 5580
tol. measuring range
0.20 mL
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)