CLS55801L
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
long
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type Snap cap
Confezionamento
case of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5580-1L
Corning 5580
tol. measuring range
0.30 mL
Capacità
1,000 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)