Documenti fondamentali
CLS55801
Pyrex® class A volumetric flask without snap cap
capacity 1 mL
Sinonimo/i:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5580
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
long
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
class A
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5580-1
tol. measuring range
0.01 mL
Capacità
1 mL
Descrizione generale
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength. Test tube shaped.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)