Documenti fondamentali
CLS536025
Pyrex® micro-filtering flask
capacity 25 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, Corning® 5360
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
narrow-mouth
Misura tappo a cono
3
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type ground joint or rubber stopper
Confezionamento
case of 18
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5360-25
Capacità
25 mL
Descrizione generale
Hose connection O.D. of 8 mm for 25 and 50 mL sizes and 10 mm for 125 mL size. (Corning® 5360)
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)