Documenti fondamentali
CLS498550
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4985
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
Filettatura collo
24-410
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap
closure type Screw cap
subdivision 10 mL
Confezionamento
pack of 12
case of 24
Produttore/marchio commerciale
Corning 4985-50
Campo di misura del volume
20-50 mL
Capacità
50 mL
Descrizione generale
With impact-resistant, phenolic screw-cap equipped with cemented, inert white-rubber liner; resistant to steam sterilization. Graduated in white enamel to approximate capacity. With oval marking spot.
Altre note
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)