CLS4720500
Pyrex® Church distilling flask
capacity 500 mL, flask O.D. × H 102 mm × 135 mm
Sinonimo/i:
Corning® 4720, distillation flask, glass flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
short
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 4720-500
Capacità
500 mL
Diam. est. × alt. pallone
102 mm × 135 mm
D.E. × lungh. braccio laterale
13 mm × 220 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For the distillation of bituminous materials suitable for road treatment.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)