CLS44242XL
Pyrex® Fernbach baffled culture flask
flask capacity 2,800 mL
Sinonimo/i:
Corning container
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
closure type Plastic cap
Confezionamento
case of 3
Produttore/marchio commerciale
Corning 4424-2XL
Capacità pallone
2,800 mL
Descrizione generale
Note: Do not use this flask on a heat source smaller than the base of the flask. Uneven heating of the flask could cause breakage.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)