Documenti fondamentali
CLS4320C50
Pyrex® round-bottom heavy wall boiling flask, short neck with joint
capacity 50 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, round flask, Corning® 4320C
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
short
Giunto
joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard taper joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 4320C-50
Capacità
50 mL
Dimens. collo
(1)
Descrizione generale
Pyrex heavy duty boiling flask provides increased mechanical strength. The flask features walls that are 25-30% thicker than the standard version.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)