Documenti fondamentali
CLS40602L
Pyrex® Florence flat-bottom flask
capacity 2,000 mL
Sinonimo/i:
bottom flask, flat flask, florence flask, Corning® 4060
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
Misura tappo a cono
8
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Tooled mouth
long neck, tooled mouth
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 4060-2L
Capacità
2,000 mL
Dimens. collo
(1)
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)