Documenti fondamentali
CLS401309
Corning® bottle, PVC coated, 4 L, Corning® L1585
Sinonimo/i:
storage vessel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Produttore/marchio commerciale
Corning 401309
Disponibilità
available only in South Korea
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)