Documenti fondamentali
CLS3621050M
Pyrex® Hirsch funnel, with fritted disc
top I.D. 50 mm, porosity 10-15 μm
Sinonimo/i:
Corning® 36210
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
Produttore/marchio commerciale
Corning 36210-50M
Diam. disco
20 mm
Diam. filtro
20 mm
D.E. stelo × lungh.
8 mm × 75 mm
D.I. sommità
50 mm
Dimensione pori
10-15 μm porosity
Categorie correlate
Descrizione generale
This type is very useful in preparation work, or in making separations where it is necessary to wash the precipitate and redissolve with chemicals which would attack filter paper.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)