Documenti fondamentali
CLS3042100
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder
volume 100 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3042
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
subdivision 1.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3042-100
tol. measuring range
0.6 mL
Volume
100 mL
Descrizione generale
  • Calibrated "to contain"
  • Single metric scale
  • White enamel scale against red band
  • Removable PE bumperguard
Altre note
made in accordance with ASTM E133
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)