CLS3024500
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 500 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3024
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Caratteristiche
subdivision 5.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3024-500
tol. measuring range
2.6 mL
Volume
500 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
- Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)