Documenti fondamentali
CLS30244L
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 4,000 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3024
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
subdivision 50.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3024-4L
tol. measuring range
50.0 mL
Volume
4,000 mL
Descrizione generale
  • Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
The assortment pack is designed for the low volume user and contains one each of 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)