Documenti fondamentali
CLS30222L
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 2,000 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3022
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Caratteristiche
subdivision 20.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3022-2L
tol. measuring range
10.0 mL
Volume
2,000 mL
Descrizione generale
  • Calibrated "to contain"
  • single metric scale
  • Removable PE bumperguard
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)