CLS2982500
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 500 mL
Sinonimo/i:
Corning® 2982
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
subdivision 5.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 2982-500
tol. measuring range
2.6 mL
Volume
500 mL
Descrizione generale
- Single metric scale
- Calibrated "to contain"
- White enamel graduations
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)