Documenti fondamentali
CLS294775X38
Corning® microscope slides, plain
L × W 75 mm × 38 mm
Sinonimo/i:
microscope slides
Scegli un formato
72 EA
CHF 53.20
720 EA
CHF 352.00
CHF 53.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
72 EA
CHF 53.20
720 EA
CHF 352.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.16
CHF 53.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Materiali
soda-lime glass
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
box of 72 (slides)
Produttore/marchio commerciale
Corning 2947-75X38
Lungh. × largh.
75 mm × 38 mm
Spessore
0.90-1.10 mm
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
These 75 x 38 mm Corning microscope slides are made from water-white glass to maximize clarity and are not frosted. Slides are 0.9 to 1.10 mm thick.
Products are packaged in 1/2 gross boxes (approx. 72 slides each).
5 gross = 10 boxes (720 slides total)
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Immersion oil viscosity 150 cSt (lit.)
Sigma-Aldrich
I0765
Immersion oil
Diamond glass cutter nickel plated, pkg of 1 ea
Z169064
Diamond glass cutter
Cover glasses size 22 mm × 22 mm
C9802
Cover glasses