Documenti fondamentali
CLS213050
Pyrex® Precision-bore Class A burette
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
burette precision, burettes, Corning® 2130
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 0.10 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 2130-50
tol. measuring range
0.05 mL
Capacità
50 mL
Descrizione generale
With 2mm bore, stopcock, plug, and dustcover. Precision-bore tubing assures accuracy between any two points. Ground C glass stopcock gives precise control.
Altre note
Class A burettes—Tolerances established by ASTM E 694 for volumetric ware, ASTM E 542 for calibration of volumetric ware, and ASTM E 287 for burettes.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)