Documenti fondamentali
CLS2122A10
Pyrex® colored scale burette, with straight bore PTFE stopcock
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL
Sinonimo/i:
burettes, glass burette, Corning® 2122A
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 0.05 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 2122A-10
Campo di misura del volume
10 mL, accuracy: 0.04 mL
Volume
10 mL
Descrizione generale
With 2 mm, straight-bore PTFE stopcock plug and dustcover. Uniform-wall tubing ensures stipulated capacity tolerances. Red markings are permanent part of glass.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)