Documenti fondamentali
CLS211050
Pyrex® Rotaflo® dual plug white enamel burettes, with Rotaflo® stopcock
volume 50 mL, accuracy: 0.10 mL
Sinonimo/i:
burettes, laboratory burettes, Corning® 2110
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 0.10 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 2110-50
Campo di misura del volume
50 mL, accuracy: 0.10 mL
Volume
50 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Automatic-zero, dual stopcock helps eliminate titration errors. Straight-bore with white enamel marks; 3mm bore, greaseless stopcocks.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)