CLS15952X
Pyrex® solution bottle
capacity 9,500 mL, Bottle shape
Sinonimo/i:
glass bottle
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Caratteristiche
autoclavable
cap: no
Produttore/marchio commerciale
Corning 1595-2X
Disponibilità
not available in EU
Capacità
9,500 mL
diam. × alt.
187 mm × 470 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)