Documenti fondamentali
CLS139532LTR
Pouring ring for Corning® media storage bottles
GL 32
Sinonimo/i:
storage vessel
Scegli un formato
50 EA
CHF 70.00
CHF 70.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
CHF 70.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 70.00
Check Cart for Availability
Materiali
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning 1395-32LTR
Colore
clear
Raccordi
GL 32
Categorie correlate
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)