CLS1373160
Corning® wide mouth graduated milk dilution bottle
capacity 160 mL, screw cap
Sinonimo/i:
storage vessel
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
phenolic cap
Caratteristiche
autoclavable
cap
graduations
Confezionamento
pack of 12 ea
case of 48 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 1373-160
Diam. del collo della bottiglia
~72 mm
Capacità
160 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)