CLS1260500
Pyrex® centrifuge bottle, heavy wall
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
centrifuge tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Misura tappo a cono
6
Caratteristiche
cap: no
Produttore/marchio commerciale
Corning 1260-500
Capacità
500 mL
diam. × alt.
73 mm × 175 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)