Documenti fondamentali
CF0012
Sigma-Aldrich
Alcohol C2F5-Togni reagent
Scegli un formato
500 MG
CHF 207.00
CHF 207.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 207.00
About This Item
Formula condensata:
C11H10F5IO
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.06
CHF 207.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[I]1(OC(c2c1cccc2)(C)C)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H10F5IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)17(18-9)11(15,16)10(12,13)14/h3-6H,1-2H3
LCYUDGXZWNAFLM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Togni-C2F5-reagent is a perfluoroethyl extension of the established Togni-CF3-reagent (754218) exhibiting the same reactivity.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Note legali
Product of CF Plus Chemicals.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.