CDS019387
(5-Methyl-1H-indazol-3-yl)methanamine
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Cc1ccc2[nH]nc(CN)c2c1
InChI
1S/C9H11N3/c1-6-2-3-8-7(4-6)9(5-10)12-11-8/h2-4H,5,10H2,1H3,(H,11,12)
YPJDAMOTHFUFQE-UHFFFAOYSA-N