CDS017429
3-(pyrid-2-yloxy)benzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(Oc2ccccn2)c1
InChI
1S/C12H9NO3/c14-12(15)9-4-3-5-10(8-9)16-11-6-1-2-7-13-11/h1-8H,(H,14,15)
LYSIEAIIZBZRCE-UHFFFAOYSA-N