CDS010390
3-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(c1)-c2cn[nH]c2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)8-3-1-2-7(4-8)9-5-11-12-6-9/h1-6H,(H,11,12)(H,13,14)
BXSUQWZHUHROLP-UHFFFAOYSA-N