CDS010190
4-chloro-3-(5-formyl-furan-2-yl)-benzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C12H7ClO4/c13-10-3-1-7(12(15)16)5-9(10)11-4-2-8(6-14)17-11/h1-6H,(H,15,16)
SPSDWOSTYMAMSW-UHFFFAOYSA-N