CDS004821
5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(C=O)[nH]1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-3-4-1-2-5(7-4)6(9)10/h1-3,7H,(H,9,10)
RHYXVCZQDGPFBX-UHFFFAOYSA-N