CBR01648
7-Methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidin-3-amine
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Cc1ccn2c(N)nnc2n1
InChI
1S/C6H7N5/c1-4-2-3-11-5(7)9-10-6(11)8-4/h2-3H,1H3,(H2,7,9)
FUICAGGXPFXELW-UHFFFAOYSA-N