CBR01235
1-(5,6-Dimethyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanamine
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Cc1cc2nc(CN)[nH]c2cc1C
InChI
1S/C10H13N3/c1-6-3-8-9(4-7(6)2)13-10(5-11)12-8/h3-4H,5,11H2,1-2H3,(H,12,13)
YVGNMPOXSOIKSS-UHFFFAOYSA-N