Documenti fondamentali
CAD7917
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
curved, size 14G, L × diam. 3 in. × 4 mm , ball
Scegli un formato
12 EA
CHF 1’150.00
CHF 1’150.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 1’150.00
About This Item
Codice UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
CHF 1’150.00
Check Cart for Availability
Misura
14G
Confezionamento
pkg of 12 ea
L × diam.
3 in. × 4 mm , ball
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)