Documenti fondamentali
CAD6017SS
3-way stopcock
female Luer lock to male Luer lock, left side, female Luer lock, stainless steel
Scegli un formato
1 EA
CHF 412.00
CHF 412.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 412.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
CHF 412.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science 6017SS
Descrizione generale
The spring clip design holdsthe key in position under proper sealing pressure for optimum performance. There is no need for a screwdriver in cleaning operations.
  • Made from nickel plated brass or stainless steel
  • Tested to 45 psi water pressure
  • High pressure stopcocks are rated to 290 psi
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9