C9004
Z-DL-Ser-OH
99%
Sinonimo/i:
N-Cbz-DL-serine
About This Item
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white
Punto di fusione
124-126 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OCC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO5/c13-6-9(10(14)15)12-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,13H,6-7H2,(H,12,16)(H,14,15)
GNIDSOFZAKMQAO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3