Documenti fondamentali
C64207
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4COC3H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.63
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5718 (lit.)
Punto di fusione
29-31 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C(=O)C2CC2
InChI
1S/C10H9ClO/c11-9-5-3-8(4-6-9)10(12)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2
OPSFCTBBDIDFJM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)