Documenti
C60805
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
99%
Sinonimo/i:
5-Chloro-2-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(NO2)CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.55
Beilstein:
1973477
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
Densità
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
CFPIGEXZPWTNOR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter