C58215
4-Chloro-3-nitroaniline
97%
Sinonimo/i:
4-Amino-1-chloro-2-nitrobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
99-101 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2
FOHHWGVAOVDVLP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3