Documenti fondamentali
C5505
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-oxo-3-piperidinecarboxylate
99%
Sinonimo/i:
3-Carbethoxy-2-piperidone, 3-Ethoxycarbonyl-2-piperidone, Ethyl 2-piperidone-3-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.19
Beilstein:
6212
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
crystals
Punto di fusione
80-82 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1CCCNC1=O
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-9-7(6)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
DUMNOWYWTAYLJN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Rodriguez et al.
International journal of peptide and protein research, 39(3), 273-277 (1992-03-01)
Racemic "carba" pseudo-dipeptide units such as Gly-psi(CH2-CH2)-D,L-Xaa were obtained either through the Horner-Emmons condensation of N-tert.-butyloxycarbonyl-beta alaninal with the appropriate substituted triethyl phosphonacetate, or from commercially available 3-carbethoxy-2-piperidone.