Documenti fondamentali
C4753
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.56
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)7(3-6)9(11)12/h1-4H
MZPNQUMLOFWSEK-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)