Documenti fondamentali
C22350
Sigma-Aldrich
trans-3-Chloroacrylic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
ClCH=CHCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.51
Beilstein:
1720279
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
99%
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\Cl
InChI
1S/C3H3ClO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H,(H,5,6)/b2-1+
MHMUCYJKZUZMNJ-OWOJBTEDSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)