BR781742
BRAND® microplate BRANDplates®, immunoGrade
size 384 wells, size 100 μL, flat bottom, black
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Immunology, Microplates, high binding, immunoGrade
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black wells
flat bottom
polystyrene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt (F-bottom)
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781742
Misura
100 μL
384 wells
Volume d’esercizio
100 μL
Colore
black
Tipo di binding
high binding surface