BR781627
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Microplates, medium binding, pureGrade
Scegli un formato
CHF 564.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 564.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Prodotti consigliati
Materiali
black wells
flat bottom
polystyrene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt Skirt (F-bottom, transparent bottom)
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781627
Misura
120 μL
384 wells
Volume d’esercizio
120 μL
Colore
black, with transparent bottom
Compatibilità
suitable for (bacteriological assays)
Tipo di binding
medium binding surface
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)