BR781318
BRAND® PCR tubes, strips of 8
Sinonimo/i:
BIO-CERT, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
Scegli un formato
CHF 157.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 157.00
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
BRAND
tecniche
PCR: suitable
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Numbered wells for clear identification
- Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)