BR781311
BRAND® PCR tubes
capacity 0.5 mL, pink tube, individual, attached flat cap
Sinonimo/i:
PCR, PCR Tubes, Tubes
Scegli un formato
CHF 56.80
Scegli un formato
About This Item
CHF 56.80
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom
flat cap
pink cap
pink tube
polypropylene cap
polypropylene tube
Descrizione
thin-walled
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
individual, attached flat cap
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781311
tecniche
PCR: suitable
Capacità
0.5 mL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Thin walls for rapid heat transfer
- Tightly closing covers protect samples against evaporation
- Colors available for easy identification of samples
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)