BR781029
BRAND® PC centrifuge tube, rimless
volume 50 mL, round bottom, L × W 35 mm × 98 mm
Sinonimo/i:
Centrifuge tubes, Tubes
Scegli un formato
CHF 332.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 332.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Prodotti consigliati
Materiali
polycarbonate
round bottom
transparent tube
Descrizione
RCF up to 20000g
Caratteristiche
RCF 20,000 × g
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781029
Lungh. × largh.
35 mm × 98 mm
Volume
50 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)