Documenti fondamentali
BR708024
Discharge tube valve for Dispensette® S Trace Analysis
10 mL, Tantalum spring, L 105 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 14.20
CHF 14.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 14.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
CHF 14.20
Check Cart for Availability
Descrizione
screw cap ETFE
without recirculation valve
Produttore/marchio commerciale
BRAND 708024
Confezionamento
1 ea of
Lunghezza
105 mm
Capacità
10 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Without recirculation valve. Nominal volume 10 ml. Screw cap ETFE. Discharge. Ttube marked with ′Pt-Ir′ or ′Ta′.
Note legali
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)