Documenti fondamentali
BR705808
BRAND® Transferpette® S Pipette
capacity (10 μL), single-channel, fixed volume, mechanical, DE-M
Scegli un formato
1 EACH
CHF 177.00
CHF 177.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
CHF 177.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
CHF 177.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
single-channel fixed volume
mechanical
Confezionamento
case of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 705808
Capacità
(10 μL)
Caratteristiche e vantaggi
  • Efficient: one-hand operation
  • Flexible: ergonomic design for all hand sizes
  • Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)