Documenti fondamentali
BR701381
BRAND® Sealing Paddle
Scegli un formato
1 EA
CHF 9.80
CHF 9.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 9.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.13
CHF 9.80
Check Cart for Availability
Materiali
polyethylene
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
BRAND 701381
Categorie correlate
Descrizione generale
To securely and easily apply self-adhesive films. The sealing paddle helps to attach the film to the plate with a uniform pressure. Especially suited for plates with raised rim.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)