Documenti fondamentali
BR65231
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 150 mm × 215 mm × 316 mm, top socket joint: 24/29
Scegli un formato
1 EA
CHF 237.00
CHF 237.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 237.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
CHF 237.00
Check Cart for Availability
Giunto
socket joint: top24/29
Produttore/marchio commerciale
BRAND 65231
Diametro nominale × D.E. × alt.
150 mm × 215 mm × 316 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid. Desiccators with sockets are supplied with 24/29 socket, and interchangeable Boro 3.3 stopcock.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)